Learn More
VITLAB™ Pipette compte-gouttes en PEBD
Spécification
Spécification
| Matériau | PEBD |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage et décantation de liquides infectieux ou toxiques |
| Graduée | Oui |
| Comprend | Soufflets intégrés |
| Volume (métrique) | 1.5 mL |
| Longueur (métrique) | 134 mm |
| Type | Pipette compte-gouttes |