Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons doublés mousse I-Chem™ (en vrac)
Description
Les bouchons doublés mousse Thermo Scientific™ I-Chem (en vrac) sont des bouchons en polypropylène blancs doublé de mousse polyéthylène, conçus pour les flacons PEHD (en vrac).
Les processus de fabrication des Thermo Scientific I-Chem, depuis leur conception jusqu'à leur production, répondent aux exigences de qualité définies par l'ISO (l'organisation internationale de normalisation), voire les dépassent. Les caractéristiques des bouchons I-CHEM, établies sur la base des performances obtenues, ont été développées pour garantir des produits qui répondent aux exigences de l'agence américaine EPA relatives aux analytes, voire qui les dépassent. Tous les produits I-CHEM certifiés™ ; Répondent aux exigences relatives aux matériaux volatiles, semi-volatiles, aux métaux, et aux pesticides/PCB.
- Bouchons en polypropylène.
- Blancs.
- Doublure PEBD intégrée.
- Pour les flacons et les bocaux en PEHD.
- Ne conviennent pas aux conteneurs Nalgene™
Specifications
Specifications
| Paramètres de certification | Aucun |
| Couleur | White |
| Description | Blanc PP Cap |
| Matériau | Polypropylene |
| Nbre par carton | 250 |
| Septa | N / A |
| Niveau | Non traitées |
| Matériau de revêtement | LDPE Foam |
| Finition de col | 24 - 410 |
| Forme | Round |
| Show More |