Learn More
Vitlab™ Couvercles en PEBD
Code produit 10007890
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour seaux de 10 L
Pour seaux de 5 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10007890 Pour seaux de 10 L 1 pièce
10373001 Pour seaux de 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10007890 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 96593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.83€
    5.01€ / 1 pièces
    Économisez 0.82€
    14% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PEBD pour un ajustement parfait et une transparence Les couvercles en PEBD VITLab™ sont à utiliser avec les godets en PEHD VITlab™.
ulliFermeture hermétique/liliCommandez les seaux séparémentnbsp;/li/ul
Spécification
Type de produit Lid
Matériau PEBD
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Pour seaux de 10 L
Quantité 1 de chaque