Learn More
Buerkle™ Couvercle en PEBD pour récipient rectangulaire
Code produit 31188976 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Conteneur Bürkle 100 L
Conteneur Bürkle 118 L
Conteneur Bürkle 130 L
Conteneur Bürkle 150 L
Conteneur Bürkle 155 L
Conteneur Bürkle 165 L
Conteneur Bürkle 190 L
Conteneur Bürkle 23 L
Conteneur Bürkle 250 L
Conteneur Bürkle 260 L
Conteneur Bürkle 285 L
Conteneur Bürkle 320 L
Conteneur Bürkle 40 L
Conteneur Bürkle 45 L
Conteneur Bürkle 56 L
Conteneur Bürkle 70 L
Conteneur Bürkle 85 L
Conteneur Bürkle 90 L
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31188976 Conteneur Bürkle 190 L
31188963 Conteneur Bürkle 23 L
31188975 Conteneur Bürkle 40 L
31188953 Conteneur Bürkle 45 L
31188964 Conteneur Bürkle 56 L
31188870 Conteneur Bürkle 70 L
31188899 Conteneur Bürkle 85 L
31188932 Conteneur Bürkle 90 L
31188890 Conteneur Bürkle 100 L
31188947 Conteneur Bürkle 118 L
31188971 Conteneur Bürkle 130 L
31188951 Conteneur Bürkle 150 L
31188929 Conteneur Bürkle 155 L
31188959 Conteneur Bürkle 165 L
31188866 Conteneur Bürkle 250 L
31188874 Conteneur Bürkle 260 L
31188915 Conteneur Bürkle 285 L
31188969 Conteneur Bürkle 320 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 31188976 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34401901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    252.41€ / 1 pièces
    Économisez 22.59€
    8% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Le couvercle en PEBD pour récipient rectangulaire convient à une utilisation avec Buerkle™ Conteneurs rectangulaires.
  • PEBD-L (PEBD linéaire), transparent
  • Sans rupture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Couvercle du réservoir
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (métrique) 400 mm
À utiliser avec (équipement) Conteneur Bürkle 190 L