Learn More
Buerkle™ Couvercle en PEBD pour récipient rectangulaire
Code produit 15892725 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Conteneur de 48 L
Récipient de 50 l
Longueur (métrique):
400 mm
1000 mm
Largeur (métrique):
320 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
15892725 Récipient de 50 l 1000 mm 320 mm 1 pièce
10125903 Conteneur de 48 L 400 mm 400 mm 1 pièce
11911471 Récipient de 50 l 1000 mm 320 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15892725 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34400501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00€
    318.73€ / 1 pièces
    Économisez 28.27€
    8% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Buerkle™ Le couvercle en PEBD pour récipient rectangulaire convient à une utilisation avec Buerkle™ Conteneurs rectangulaires.
  • PEBD linéaire
  • Translucide
  • À utiliser avec des contenants rectangulaires incassables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Couvercle du récipient
Matériau PEBD
Forme Rectangulaire
Stérilité Non-sterile
Taille du bouchon 1000 x 320 mm
Type de bouchon Couvercle
Couleur blanc
À utiliser avec (équipement) Récipient de 50 l
Longueur (impériale) 39.37 in.
Longueur (métrique) 1000 mm
Largeur (impériale) 12.60 in.
Largeur (métrique) 320 mm