Learn More
Buerkle™ Couvercle en PEBD pour récipients de forme ronde
Code produit 31188968 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Conteneur rond de 110 L
Conteneur rond de 120 L
Conteneur rond de 145 L
Conteneur rond de 150 L
Conteneur rond de 160 L
Conteneur rond de 180 L
Conteneur rond de 205 L
Conteneur rond de 210 L
Conteneur rond de 290 L
Conteneur rond de 400 L
Conteneur rond de 55 L
Conteneur rond de 60 L
Conteneur rond de 80 L
Conteneur rond de 85 L
Conteneur rond de 850 L
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31188968 Conteneur rond de 55 L
31188962 Conteneur rond de 60 L
31188880 Conteneur rond de 80 L
31188917 Conteneur rond de 85 L
31188904 Conteneur rond de 110 L
31188883 Conteneur rond de 120 L
31188931 Conteneur rond de 145 L
31188875 Conteneur rond de 150 L
31188952 Conteneur rond de 160 L
31188860 Conteneur rond de 180 L
31188859 Conteneur rond de 205 L
31188898 Conteneur rond de 210 L
31188908 Conteneur rond de 290 L
31188938 Conteneur rond de 400 L
31188902 Conteneur rond de 850 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 31188968 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34900551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    98.41€ / 1 pièces
    Économisez 9.59€
    8% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Le couvercle en PEBD pour récipients ronds est la solution idéale pour couvrir des récipients ronds de différentes tailles.
  • PEBD-L (PEBD linéaire), transparent
  • Sans rupture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 12,2 in
Type Couvercle du réservoir
À utiliser avec (équipement) Conteneur rond de 55 L