Learn More
Buerkle™ PEBD, récipient de mélange / dosage
Code produit 13439816 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 l
100 l
200 L
500 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13439816 100 l 1 pièce
10086641 60 l -
11817373 200 L 1 pièce
11827373 500 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13439816 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34600100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00€
    364.20€ / 1 pièces
    Économisez 63.80€
    14% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Lorsqu’ils sont fermés, les récipients sont complètement étanches. Il a des côtés épais, est sans soudure, résistant aux impact et fritté sans contrainte L’ouverture à col large permet un remplissage en toute sécurité.
  • Lorsqu’ils sont fermés, les récipients sont complètement étanches
  • Sans soudure, côtés épais
  • Résistant aux impacts et fritté sans contrainte
  • En PEBD
  • Avec filetage interne de 0,75 po à la base du récipient<
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 l
Taille du bouchon 0,75 po
Diamètre (métrique) externe 450 mm
Diamètre (métrique) externe du col 160 mm
Hauteur (métrique) 850 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 800 mm
Matériau PEBD
Type de goulot Large
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Récipient de mélange / dosage