Learn More
Micronova™ Doublure en mélange LDPE/nylon pour seaux
Code produit 15581745 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
24 x 24 po
24 x 30 po
Unit Size:
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
15581745 24 x 30 po 24 pièces
15571745 24 x 24 po 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15581745 Supplier Micronova™ Supplier No. BKL2430IR
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçu pour les salles blanches et les environnements contrôlés
  • Irradié
  • 75 % PEBD / 25 % nylon coulé
  • niveau d'assurance de stérilité 10⁻⁶
  • Pour les salles blanches et les environnements contrôlés
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AAMI Directives pour la stérilisation
Specifications
Type de produit Blend Liner
Matériau PEBD, Nylon
Dimensions 24 x 30 po
À utiliser avec (application) Salles blanches et environnements contrôlés