Learn More
Buerkle™ Conteneur rectangulaire en PEBD
Code produit 31188974 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 L
56 L
70 L
85 L
90 L
100 L
115 L
118 L
130 L
165 L
190 L
250 L
260 L
285 L
320 L
400 L
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
31188974 400 L
31188861 40 L
31188924 56 L
31188935 70 L
31188960 85 L
31188936 90 L
31188914 100 L
31188912 115 L
31188918 118 L
31188956 130 L
31188894 165 L
31188939 190 L
31188913 250 L
31188937 260 L
31188922 285 L
31188946 320 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 31188974 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34404007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00€
    947.97€ / 1 pièces
    Économisez 87.03€
    8% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Conteneur rectangulaire en PEBD pour diverses applications. Produit sans accroc et sans stress grâce à LaboPlast™ méthode de frittage. L’épaisseur de la paroi augmente vers le bas. Ceci garantit un rapport optimal entre l’épaisseur de la paroi et la charge de remplissage.
  • PEBD-L (PEBD linéaire), transparent
  • Sans rupture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Type Récipient rectangulaire
Matériau PEBDL
Capacité (métrique) 400 L
Longueur (métrique) 860 mm
Largeur (métrique) 560 mm
Hauteur (métrique) 840 mm