Learn More
Buerkle™ Conteneurs ronds en PEBD
Code produit 31188945 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
55 L
60 L
80 L
85 L
110 L
120 L
150 L
160 L
180 L
205 L
210 L
290 L
400 L
850 L
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
31188945 85 L
31188857 55 L
31188864 60 L
31188871 80 L
31188909 110 L
31188868 120 L
31188896 150 L
31188930 160 L
31188916 180 L
31188889 205 L
31188887 210 L
31188882 290 L
31188884 400 L
31188923 850 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 31188945 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34900855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    244.69€ / 1 pièces
    Économisez 21.31€
    8% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Récipient pour différentes applications. Fabriqué sans joint apparent et détendu grâce à la méthode de frittage. L’épaisseur de la paroi augmente vers le bas. Ceci garantit un rapport optimal entre l’épaisseur de la paroi et la charge de remplissage. Sur mesure, échange exclu.
  • PEBD-L (PEBD linéaire), transparent
  • Sans rupture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 390 mm
Type Réservoir
Matériau PEBDL
Capacité (métrique) 85 L
Hauteur (métrique) 710 mm