Learn More
Molecular Probes™ LDS 751
Description
LDS 751 est une coloration d’acide nucléique perméable aux cellules qui a un pic d’excitation à ∼ 543 nm sur l’ADNdb et qui est particulièrement utile dans les analyses multicolores en raison de son maximum d’émission de longueur d’onde (∼ 712 nm). La liaison du LDS 751 à l’ADNdb multiplie par ∼ 20 la fluorescence.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de LDS 751 (10 mg). Conserver à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 543 / 712 |
| Type de colorant | LDS 751 |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Quantité | 10 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Forme | Solide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | LDS 751 |
| SubCellular Localization | Noyau, acides nucléiques, Nucleus |