Learn More
LE 300, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6,7,8,9,14,15-Hexahydro-7-methyl-5H-indolo[3,2-f][3]benzazecine |
| CAS | 274694-98-3 |
| Formule moléculaire | C20H22N2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | LE 300, 6,7,8,9,14,15-Hexahydro-7-methyl-5H-indolo[3,2-f][3]benzazecine |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H22N2/c1-22-12-10-15-6-2-3-7-16(15)14-20-18(11-13-22)17-8-4-5-9-19(17)21-20/h2-9,21H,10-14H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCc2ccccc2Cc3[nH]c4ccccc4c3CC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 290.4 |
| Poids de la formule | 290.1783 |