Learn More
Plomb, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10634712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10634712 1 kg Flacon en verre 1kg
15189213 5 kg Flacon en verre 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10634712 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 198110010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-92-1 | Molecular Formula: Pb | Molecular Weight: 207.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Gris
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 327.4°C
Point d’ébullition 1740.0°C
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Forme Poudre
Formule linéaire Pb
Poids de la formule 207.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.