Learn More
Acétate de plomb basique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead Acetate Basic |
| CAS | 51404-69-4 |
| Formule moléculaire | C4H8O6Pb2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Acetic acid, lead salt, basic, Lead acetate basic, Lead(II) acetate basic |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;2*+2/p-4 |
| SMILES | CC(O[Pb]OC(C)=O)=O.O[Pb]O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 566.5 |
| Poids de la formule | 567.99 |