Learn More
Coton à l’acétate de plomb, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11424699 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon, inviolable
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11424699 10 g Flacon, inviolable 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11424699 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 1048101
 Article restreint
En stock
Fabriqué conformément à la Pharmacopée européenne Chapitre 4 (4.1.1) et préparé dans une installation ISO 9001. Le coton à l’acétate de plomb, qualité EP, Reagecon™ est un coton séché prêt à l’emploi imprégné d’une solution 10:1 d’acétate de plomb et d’acide acétique dilué pour les tests des limites de l’arsenic.
Le coton à l’acétate de plomb est utilisé dans les tests des limites de l’arsenic. Le coton absorbant est immergé dans un mélange d’1 partie d’acide acétique dilué + 10 parties de solution d’acétate de plomb, posé sur des couches de papier filtre pour égouttage et laissé sécher à l’air.
  • Fabriqué dans une installation conforme ISO 9001 selon Eu. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) directives
  • Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead di-acetate
CAS 6080-56-4, 64-19-7
Couleur Blanc
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon, inviolable
Formule moléculaire C4H12O7Pb
Numéro MDL MFCD00150023
Quantité 10 g
Synonyme lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
Clé InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nom IUPAC diacétate de plomb(2+) trihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 379.30
CID PubChem 22456
ChEBI CHEBI:33112
Poids de la formule 379,3g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solution 10:1 d’acétate de plomb et d’acide acétique dilué .
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • LEAD ACETATE COTTON EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH201-Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: lead di(acetate), acetic acid