Learn More
Acétate de plomb trihydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead Acetate Trihydrate |
| CAS | 6080-56-4 |
| Formule moléculaire | C4H6O4Pb . 3H2O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Lead(II) Acetate Trihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2 |
| SMILES | O.O.O.[Pb+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | diacétate de plomb(2+) trihydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 379.33 |
| Poids de la formule | 380.0349 |