Learn More
Barre de plomb, environ 1,35x2,54x30,5 cm (0,53x1,0x12,0 po), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454725 5 Pc. 5 pièces
15444725 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454725 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000930.KJ
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead bar
Couleur Gris
Note relative au nom Approx.1.35x2.54x30.5cm (0.53x1.0x12.0 in.)
Quantité 5 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈1300g/bar
Forme Barre
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%