Learn More
Feuille de plomb, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346398 100 x 100 mm 1 pièce
11335909 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012050.GH
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Ajouter au panier
Forme : Env. .7.1 g/50 x 50 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Gris
Aspect Gray foil
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur