Learn More
Feuille de plomb, 0,76 mm (0,03 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 x 15 cm
30 x 30 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456645 30 x 30 cm 1 pièce
15466645 15 x 15 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044961.RF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.12€
    87.65€ / 1 pièces
    Économisez 20.47€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. .208 g/15 x 15 cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Gris
Aspect Gray foil
Quantité 30 x 30 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,76 mm (0,03 po) d’épaisseur
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead foil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.