Learn More
Feuille de plomb, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,9995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410290 50 x 50 mm 1 pièce
11321809 25 x 25 mm 25mm
11311809 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012448.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead foil
Couleur Gris
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Poids ≈7.1/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Puratronic