Learn More
Feuille de plomb, 1,19 mm (0,0469 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 x 15 cm
2 x (30 x 90 cm)
30 x 30 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347447 15 x 15 cm 1 pièce
11327447 30 x 30 cm 1 pièce
11337447 2 x (30 x 90 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11347447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012604.VA
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Gris
Aspect Gray foil
Quantité 15 x 15 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Forme Feuille, 1,19 mm (0,0469 po) d’épaisseur