Learn More
Granulés de plomb, +30 mailles, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15452137 1 kg 1kg
15442137 500 g 500g
15456725 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15452137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045081.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Gris
Aspect Gray granules
Quantité 1 kg
Dimensions de la maille 30 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Granulaire
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead granules
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead