Learn More
Plomb(II) 2,4-pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423840
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423840 10 g 10g
11433840 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423840 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089858.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15282-88-9 | C10H14O4Pb | 405.418 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15282-88-9
Formule moléculaire C10H14O4Pb
Poids moléculaire (g/mol) 405.418
Numéro MDL MFCD00013499
Clé InChI UNNUWSQNTAFLDC-SYWGCQIGSA-L
Synonyme lead ii acetylacetonate, 2,4-pentanedione lead ii derivative
CID PubChem 53393517
Nom IUPAC bis[[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy]plomb
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Pb]OC(=CC(=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead (II) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 141°C to 144°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Numéro UN UN3467
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 405.41
Forme physique Cristalline
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) 2,4-pentanedionate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .