Learn More
Acétate de plomb(II) basique, 95+ %, pur, pour analyse des sucres, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 1335-32-6 |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C4H10O8Pb3 |
| Numéro MDL | 13041 |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 807.69g/mol |
| Forme physique | Solide en poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lead subacetate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.