Learn More
Trihydrate d’acétate de plomb(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acétate de plomb(II) trihydraté est utilisé comme mordant dans l’impression et la teinture des textiles, plus sec dans les peintures, les vernis et comme hydrofuge. Il est également utilisé dans les cosmétiques et pour préparer d’autres composés de plomb. Il sert d’ingrédient dans les types progressifs de colorants pour cheveux. De plus, il est utilisé dans la détection du sulfure d’hydrogène gazeux toxique.
Solubilité
Facilement soluble dans l’eau, l’alcool et le glycérol.
Remarques
Se décompose au-dessus de 200°, sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead (II) acetate trihydrate |
| Point de fusion | 75°C |
| Densité | 2.55 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN1616 |
| Beilstein | 3730298 |
| Merck Index | 14,5397 |
| Informations sur la solubilité | Freely soluble in water,alcohol and glycerol. |
| Poids de la formule | 379.33 (325.28 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et traitement
- Lead(II) acetate trihydrate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Lead (II) acetate, trihydrate