Learn More
Trihydrate d’acétate de plomb(II), extra pur, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Specifications
| Point de fusion | 75°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.5 to 6.5 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 379.33g/mol |
| Forme physique | Solide |