Learn More
Cyanurate de plomb(II) monohydraté
Product Code. 11398057
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11398057 25 g 25g
11308067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11398057 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 022556.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53846-29-0
Formule moléculaire C6H6N6O9Pb3
Poids moléculaire (g/mol) 927.747
Numéro MDL MFCD00064816
Clé InChI DPLKIANDZYQWKF-UHFFFAOYSA-H
Synonyme lead cyanurate, lead ii cyanurate monohydrate, lead 2+ ;1,3,5-triazine-2,4,6-triolate;trihydrate
CID PubChem 90473286
Nom IUPAC Lead(2+) ; 1,3,5-triazine-2,4,6-triolate ; trihydrate
SMILES C1(=NC(=NC(=N1)[O-])[O-])[O-].C1(=NC(=NC(=N1)[O-])[O-])[O-].O.O.O.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Lead(II) cyanurate monohydrate
Quantité 25 g
Numéro UN UN3467
Poids de la formule 891.69 (873.67 Anhydrous)
Forme physique Poudre