Learn More
Cyclohexanebutyrate de plomb(II), 94 %, Thermo Scientific™
Code produit 11473507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473507 5 g 5g
11483507 25 g 25g
11493507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17280.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62637-99-4
Formule moléculaire C20H34O4Pb
Poids moléculaire (g/mol) 545.688
Numéro MDL MFCD00036403
Clé InChI CCJZHCZMNGUOCA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead cyclohexanebutyrate, lead bis 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt 2:1, lead 2+ bis 4-cyclohexylbutanoate, acmc-20akns, lead ii cyclohexanebutyrate, 4-cyclohexylbutanoate; lead 2+, biscyclohexanebutyric acid lead ii salt, $l^ 2-lead 2+ ion bis 4-cyclohexylbutanoate
CID PubChem 112896
Nom IUPAC 4-cyclohexylbutanoate ; plomb(2+)
SMILES C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].[Pb+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) cyclohexanebutyrate
Quantité 5 g
Numéro UN UN2291
Poids de la formule 545.68
Pourcentage de pureté 94%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) cyclohexanebutyrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..