Learn More
Cyclohexanebutyrate de plomb(II), 94 %, Thermo Scientific™
Code produit 11493507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493507 100 g 100g
11473507 5 g 5g
11483507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17280.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62637-99-4
Formule moléculaire C20H34O4Pb
Poids moléculaire (g/mol) 545.688
Numéro MDL MFCD00036403
Clé InChI CCJZHCZMNGUOCA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead cyclohexanebutyrate, lead bis 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt 2:1, lead 2+ bis 4-cyclohexylbutanoate, acmc-20akns, lead ii cyclohexanebutyrate, 4-cyclohexylbutanoate; lead 2+, biscyclohexanebutyric acid lead ii salt, $l^ 2-lead 2+ ion bis 4-cyclohexylbutanoate
CID PubChem 112896
Nom IUPAC 4-cyclohexylbutanoate ; plomb(2+)
SMILES C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].[Pb+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) cyclohexanebutyrate
Quantité 100 g
Numéro UN UN2291
Poids de la formule 545.68
Pourcentage de pureté 94%