Learn More
Hémihydrate de trifluoroacétate de plomb(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343377 10 g 10g
11353377 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 017553.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4146-73-0 | Molecular Formula: C4F6O4Pb | Molecular Weight: 433.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4146-73-0
Formule moléculaire C4F6O4Pb
Poids moléculaire (g/mol) 433.23
Numéro MDL MFCD00061594
Clé InChI XVULNTYAIWEMSW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead trifluoroacetate, lead ii 2,2,2-trifluoroacetate, acmc-1asut, bis trifluoroacetoxy lead ii
CID PubChem 71311182
Nom IUPAC plomb(2+) ; 2,2,2-trifluoroacétate
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Pb+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Point de fusion 147°C to 153°C
Couleur Blanc
Odeur Odorless
Formule linéaire Pb(CF3COO)2·0.5H2O
Quantité 10 g
Numéro UN UN2291
Informations sur la solubilité Soluble in water,trifluoroacetic acid,tetrahydrofuran,acetone.
Poids de la formule 442.23(433.22 Anhydrous)
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..