Learn More
Acétate de plomb(IV), stabilisé, TRC
Code produit 30471683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471683 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471683 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17881010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(IV) Acetate
CAS 546-67-8
Formule moléculaire C8 H12 O8 Pb
Quantité 10 g
Synonyme Acetic Acid Lead(4+) Salt (4:1), LTA, Lead Acetate, Lead Tetraacetate, Lead(4+) Acetate, Plumbic Acetate
Formule InChI InChI=1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
SMILES CC(=O)O[Pb](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
Nom IUPAC acétate de triacétyloxyplumbyle
Poids moléculaire (g/mol) 443.38
Poids de la formule 444.0299