Learn More
Poudre de plomb, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316697 100 g 100g
11396687 500 g 500g
11306697 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11316697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000942.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Specifications
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Noir à gris
Aspect Gray to black powder
Densité 11.34g/cm3 at 20°C
Quantité 100 g
Dimensions de la maille -200 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Forme Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead powder
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..