Description
- Anneaux de plomb fermés revêtus d'un revêtement résistant aux produits chimiques Vikem™
- Idéal pour la stabilisation des erlenmeyer, des flacons à col droit et des flacons volumétriques
Spécification
Spécification
| Matériau | Plomb |
| À utiliser avec (équipement) | Pour flacons de 1000 à 4000 ml |
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) externe | 114 mm |
| Type de produit | Anneau en plomb |
| Diamètre (métrique) interne | 71 mm |