Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Anneau en plomb
Code produit 11387174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
102 mm
114 mm
Diamètre (métrique) interne:
56 mm
71 mm
À utiliser avec (équipement):
Pour flacons de 1000 à 4000 ml
Pour les flacons de 500 à 2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) interne À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11387174 102 mm 56 mm Pour les flacons de 500 à 2000 ml -
10344281 114 mm 71 mm Pour flacons de 1000 à 4000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387174 Fournisseur Bel-Art™ Scienceware™ Code fournisseur F183070015
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Protégez et stabilisez la verrerie coûteuse grâce à ces anneaux en plomb à revêtement en vinyle Vikem™. Les anneaux en plomb Bel Art™ sont résistants aux produits chimiques.
  • Anneaux de plomb fermés revêtus d'un revêtement résistant aux produits chimiques Vikem™
  • Idéal pour la stabilisation des erlenmeyer, des flacons à col droit et des flacons volumétriques
Spécification
Matériau Plomb
À utiliser avec (équipement) Pour les flacons de 500 à 2000 ml
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) externe 102 mm
Type de produit Anneau en plomb
Diamètre (métrique) interne 56 mm