Learn More
Tige de plomb, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
Conditionnement:
1m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406545 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043630.G1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead rod
Couleur Gris
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia.
CAS 7439-92-1
Quantité 1 m
Odeur Odorless
Poids ≈3.6g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Pb
Numéro MDL MFCD00134050
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pb]
Nom IUPAC plomb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Pourcentage de pureté 99.95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead rod
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.