Learn More
Cartouche en plomb, diamètre X L : 6,35X6,35 mm (0,25x0,25 po), Puratronic™, 99,999 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385697 100 g 100g
11375697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043415.22
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. .2.3 g/pastille
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Gris
Aspect Gray slug
Densité 11.34g/cm3 at 20°C
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Pastille, diamètre X L : 6,35 x 6,35 mm (0,25 x 0,25 po)