Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supports de bécher/flacon lestés
Code produit 11376374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6 mm
8 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11376374 8 cm 1 pièce
12633056 6 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376374 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur F183090250
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le support lesté serre fermement les béchers ou les flacons grâce à quatre broches évasées en acier inox.
  • Anneau de lest en plomb recouvert de vinyle fixé sous le support
  • Maintient le récipient immergé dans l’eau
  • Centre de gravité bas
  • Permet à l’eau de circuler sous le bécher ou le flacon
  • Peut être utilisé dans des liquides bouillants jusqu'à 135 °C (275 °F) pendant 1 heure.
Spécification
Couleur Rouge
Matériau Plomb
À utiliser avec (application) Béchers et flacons de 250 ml
Quantité 1/boîte
Dimensions 8 cm
Gamme de température (métrique) 135°C
Poids (métrique) 340 g
Type de produit Bécher lesté