Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supports de bécher/flacon lestés
Description
- Anneau de lest en plomb recouvert de vinyle fixé sous le support
- Maintient le récipient immergé dans l’eau
- Centre de gravité bas
- Permet à l’eau de circuler sous le bécher ou le flacon
- Peut être utilisé dans des liquides bouillants jusqu'à 135 °C (275 °F) pendant 1 heure.
Specifications
Specifications
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Plomb |
| À utiliser avec (application) | Béchers et flacons de 100 ml |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | 6 mm |
| Gamme de température (métrique) | 135°C |
| Diamètre (métrique) externe | 6 cm |
| Poids (métrique) | 208 g |
| Type de produit | Bécher lesté |