Learn More
Fil de plomb, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 m
50 m
Conditionnement:
10m
50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385088 50 m 50m
11375088 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044016.H2
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. .35.6 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Gris
Aspect Gray wire
Quantité 50 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Fil, 2 mm (0,08 po) de diamètre