Learn More
AHLSTROM Carte LeafSaver
Description
Doté d'un couvercle protecteur, LeafSaver permet la collecte vivante et l'application directe d'organismes sur le papier de collecte spécialisé, éliminant ainsi le besoin de préparations complexes au préalable. Notre papier de collecte est fabriqué à partir de pur coton et traité chimiquement pour assurer la conservation à long terme des acides nucléiques à température ambiante pendant plus de deux décennies. La conception innovante de LeafSaver comprend quatre zones distinctes, permettant la collecte de plusieurs échantillons de même nature ou d'échantillons répétés de spécimens identiques (réplicats). Cela améliore non seulement la précision des résultats, mais facilite également la récupération de plus grandes quantités d'ADN.
Principaux domaines d'utilisation :
- Surveillance des agents pathogènes
- maladies virales des plantes
- surveillance de l'ADN environnemental
- génétique des populations végétales
- Surveillance et contrôle des maladies parasitaires
Spécification
Spécification
| Type de produit | Fiche de prélèvement et de transport d'échantillons |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Matériau | Mélange de fibres de haute pureté |
| Forme | Rectangulaire |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| À utiliser avec (application) | Amplification directe STR |
| Type d’échantillon | Plantes, champignons, insectes, parasites |