Learn More
Lécithine, ∽ 60 %, MP Biomedicals™
Code produit 11368999 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 lb.
500 g
5 lb.
Conditionnement:
100g
1lb
250g
25g
500g
5lb
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368999 25 g 25g
11378999 100 g 100g
11398999 250 g 250g
11309009 500 g 500g
11329009 1 lb. 1lb
11339009 5 lb. 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11368999 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210214625
Identifiants chimiques
CAS 8002-43-5
Formule moléculaire C42H80NO8P
Poids moléculaire (g/mol) 758.075
Clé InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonyme 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
CID PubChem 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nom IUPAC Phosphate de [(2R)-3-hexadécanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadéca-9,12-diénoyl]oxypropyl] 2-(triméthylazaniumyl)éthyl
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Lecithin
Couleur Jaune à orange
Quantité 25 g
Poids de la formule 327.27
Pourcentage de pureté ∼60%
Forme physique Solide