Learn More
Lécithine, 90 %, soja, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424229 50 g 50g
15434229 100 g 100g
15444229 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15424229 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61675.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.86€
    29.65€ / 50g
    Économisez 9.21€
    23% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 758.075 g/mol
Lecithin is used as a dietary supplement, food ingredient, and food additive. It is also used as a liquid carrier for plastics additives, dyes or pigments. Its primary functions are as an emulsifier, antioxidant, and release agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La lécithine est utilisée comme supplément alimentaire, ingrédient alimentaire et additif alimentaire. Elle est également utilisée comme support liquide pour les additifs, les colorants ou les pigments en plastique. Ses principales fonctions sont l’émulsifiant, l’antioxydant et l’agent de libération.
Solubilité
Partiellement soluble dans l’eau, partiellement soluble dans l’acétone, DMSO.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8002-43-5
Formule moléculaire C42H80NO8P
Poids moléculaire (g/mol) 758.075
Numéro MDL MFCD00147406
Clé InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonyme 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
CID PubChem 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nom IUPAC Phosphate de [(2R)-3-hexadécanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadéca-9,12-diénoyl]oxypropyl] 2-(triméthylazaniumyl)éthyl
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Lecithin
Note relative au nom soybean
Couleur Marron à jaune
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 5209585
Merck Index 14,5428
Informations sur la solubilité Partly soluble in water,partly soluble in acetone,DMSO.
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Solide