Learn More
Lécithine, 99,2 %, MP Biomedicals™
Code produit 11420252 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420252 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11420252 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0216005901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    509.25€ / 1g
    Économisez 25.75€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Lecithin
CAS 8002-43-5
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.2%
Formule moléculaire C42H80NO8P
Quantité 1 g
Synonyme 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
Clé InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Nom IUPAC Phosphate de [(2R)-3-hexadécanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadéca-9,12-diénoyl]oxypropyl] 2-(triméthylazaniumyl)éthyl
Poids moléculaire (g/mol) 758.075
CID PubChem 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Forme physique Solide mou