Learn More
Lécithine, MP Biomedicals™
Code produit 11468171 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468171 500 g 500g
11458171 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468171 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215153990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00€
    1878.45€ / 500g
    Économisez 96.55€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Utilisé comme émulsifiant et solubilisateur des médicaments en solution aqueuse et comme véhicule pour les liposomes. La lécithine MP Biomedicals est un phospholipides structural majeur présent dans le cerveau, comprenant ∼ 15 % des lipides totaux et
La lécithine (ou phosphatidylcholine) est la principale composante structurelle des membranes cellulaires et sert de réservoir pour plusieurs messagers lipidiques. Elle est la source des lipides bioactifs : lysophosphatidylcholine, acide phosphatidique, diacylglycérol, lysophosphatidylcholine, facteur d’activation plaquettaire et acide arachidonique.
Identifiants chimiques
CAS 8002-43-5
Formule moléculaire C42H80NO8P
Poids moléculaire (g/mol) 758.075
Clé InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonyme 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
CID PubChem 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nom IUPAC Phosphate de [(2R)-3-hexadécanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadéca-9,12-diénoyl]oxypropyl] 2-(triméthylazaniumyl)éthyl
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Spécification
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté ≥ 90%
Qualité Hydrodispersable
Forme physique Solide