Learn More
Lécithine, MP Biomedicals™
Code produit. 11388999 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 11388999
Marque: MP Biomedicals 0210214780
Biologie moléculaire, biologie cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8030-76-0
Formule moléculaire C11H22NO8P
Synonyme L-a-Phosphatidylcholine
Spécification
Nom chimique ou matériau Lecithin
Couleur Jaune
Quantité 100 g
Poids de la formule 327.27
Forme physique Solide