Learn More
Syngene™ Transilluminateur LED à lumière bleue
Code produit 12874038 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
470 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
12874038 470 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12874038 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur GXULTRABRIGHTLED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00€
    1239.03€ / 1 pièces
    Économisez 210.97€
    14% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transilluminateur à lumière bleue LED pour la visualisation de colorants sûrs à longue longueur d'onde.
  • longueur d'onde de 470 nm
  • Éclairage LED épiscopique homogène à lumière bleue
  • Haute sensibilité avec un rapport signal / bruit amélioré
  • Visualisez une gamme de fluorophores : EtBr, SYBRSafe, GelGreen , SYBR Or, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed Sûr
  • La LED est sans danger pour la peau et les yeux et n’entraîne aucune altération de l’ADN
Spécification
Ampérage 0,65 A
Type de produit Transilluminateur de lumière bleue/blanche
À utiliser avec (équipement) Systèmes Gbox ou de table
Dimensions (L x l x H) 330 x 210 x 90 mm
Alimentation électrique 24 V, 0,65 A
Tension 24 V
Intensity Fixe
Wavelength 470 nm
Type d’éclairage LED bleue