Learn More
Berthold Technologies Éclairage LED pour la croissance des plantes Rouge lointain/R/W/B
Code produit 31777421 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Panneau LED
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31777421 Panneau LED
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777421 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 5658910
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Éclairage LED pour les systèmes d’imagerie NightSHADE permettant la simulation de la lumière du jour avec des réglages personnalisables.
  • Deux panneaux LED, chacun avec quatre couleurs
  • Contrôle individuel de l’intensité et de la durée des LED
  • Permet la simulation de la lumière du jour avec des gradients spectraux et d’intensité
  • Les couleurs comprenaient : Rouge lointain, Rouge, Blanc, Bleu
Spécification
Type Panneau LED
À utiliser avec (application) Simulation de jour
À utiliser avec (équipement) Panneau LED
Tension 24 V