Learn More
Motic™ Ampoule de rechange pour microscopes
Description
- Ampoule de rechange pour microscope
- LED
- 20mA
- 3,5V
- 70mW
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Spécification
| Type | Ampoule de rechange |
| Quantité | 1 de chaque |
| Tension | 3,5 V |