Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Anneau lumineux LED pour la série VisiLED
Code produit 15713042 Tous les produits Schott Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Anneau lumineux LED Brightfield
Anneau lumineux LED Darkfield
Anneau lumineux mince
Anneau lumineux segmenté
Gamme (lux):
100 klx (WD 75 mm), 160 W/
110 klx (WD 85 mm)
130 klx (WD 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (WD 30 mm)
65 klx (WD 50 mm) ou 45 klx (WD 25 mm)
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Gamme (lux) unitSize
15713042 Anneau lumineux mince 65 klx (WD 50 mm) ou 45 klx (WD 25 mm) 1 unité
12846543 Anneau lumineux LED Darkfield 130 klx (WD 10 mm) 1 pièce
16657105 Anneau lumineux segmenté 100 klx (WD 75 mm), 160 W/ 1 pièce
16647105 Anneau lumineux LED Brightfield 110 klx (WD 85 mm) 1 pièce
11707348 Anneau lumineux LED Brightfield 200 klx (75 mm) 1 pièce
11787018 Anneau lumineux LED Brightfield 360 klx (WD 30 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15713042 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 400150
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les anneaux lumineux VisiLED sont disponibles en versions à fond clair, à fond noir et UV. Tous offrent un éclairage extrêmement homogène et sans ombre, avec un dissipateur thermique bien conçu permettant une luminosité maximale et une longue durée de vie.
  • Design ergonomique et fin.
  • Éclairage homogène.
  • LED spécialement sélectionnées.
  • Gradation ultra-précise.
  • Cinq modes de segmentation possibles : cercle complet, demi-cercle, quart de cercle, double segment et quatre segments.
  • Associés à des accessoires tels que des diffuseurs, des polariseurs et des bagues d'adaptation, différents modes d'éclairage sont possibles.
  • Sans entretien avec une durée de vie de 50 000 heures pour les LED blanches.
  • Température des LED contrôlée activement.
  • Éclairage annulaire à fond noir adaptable à différents diamètres d'objectif et distances de travail.
  • Anneau lumineux mince unique, réglable pour différentes distances de travail et en champ sombre.
  • La lampe annulaire segmentée est composée de 4 segments LED UV et de 4 segments LED blancs.
  • Versions dédiées compatibles avec les revolvers à objectif.
  • La lampe annulaire UV permet une commutation électronique entre le champ clair et les UV.
  • Kit diffuseur et filtre polarisant disponible, à commander séparément.
  • Montage direct sur l'objectif du microscope.
  • Des adaptateurs pour différents diamètres d'objectif sont disponibles et doivent être commandés séparément.
  • Le contrôleur VisiLED doit être commandé séparément.
Spécification
Type Anneau lumineux mince
Gamme de produits VisiLED
Description Anneau lumineux mince
Diamètre (impériale) 3,2 in
Diamètre (métrique) Diamètre extérieur = 82 mm ; diamètre intérieur = 66 mm
Diamètre (métrique) interne 66 mm
Distance de mise au point 40 à 90 mm/20 à 40 mm avec anneau optique
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) Contrôleur VisiLED MC750, MC1100 ou MC1500
Hauteur (impériale) 1,4 in (1,5 in avec anneau optique)
Hauteur (métrique) 35,5 mm (37,5 mm avec bague optique)
Comprend Bague de mise au point optique pour deux plages de distance de travail
Gamme (lux) 65 klx (WD 50 mm) ou 45 klx (WD 25 mm)
Distance d’utilisation 40 à 90 mm (20 à 40 mm avec bague de mise au point)