Learn More
Ledipasvir, MedChemExpress
Description
Ledipasvir (GS-5885) is an inhibitor of the hepatitis C virus NS5A, with EC50s of 34 pM and 4 pM against genotype 1a and 1b replicon, respectively. Ledipasvir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.62 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ledipasvir |
| CAS | 1256388-51-8 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C49H54F2N8O6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | GS-5885 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (56.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)N[C@H](C(N([C@H](C1=NC=C(C2=CC(C(F)(F)C3=C4C=CC(C5=CC=C6N=C([C@H]7N(C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)[C@]8([H])CC[C@@]7([H])C8)NC6=C5)=C3)=C4C=C2)N1)C9)CC%109CC%10)=O)C(C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 889.0 |
| Afficher plus |